Stampa…
6-Amino-2,4-xylenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 42.2 EUR
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007691
CAS Number: 41458-65-5