Stampa…
(S)-(+)-sec-Butilammina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminobutane, (S)-(+)-2-Butylamine
OR60000-1G OR60000-250MG OR60000-5G
APOSOR60000-1GEA 193 EUR
APOSOR60000-1G APOSOR60000-250MG APOSOR60000-5G
(S)-(+)-sec-Butilammina 98%
(S)-(+)-sec-Butilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C
Punto di fusione: –105 °C
Densità: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –19 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064417
CAS Number: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II