Stampa…
(R)-(-)-sec-Butilammina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butilammina
(R)-(-)-sec-Butilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C
Densità: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –19 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064416
CAS Number: 13250-12-9
UN: 2733
ADR: 3+8,II