5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₅ClO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109334 CAS Number: 69815-95-8 UN: 3265 ADR: 8,III |