Stampa…
Cyclobutylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
OR59991-25G OR59991-5G OR59991-100G OR59991-1G
APOSOR59991-25GEA 234 EUR
APOSOR59991-25G APOSOR59991-5G APOSOR59991-100G APOSOR59991-1G
Cyclobutylamine
Cyclobutylamine
Formula: C₄H₉N
Peso molecolare: 71,12 g/mol
Punto di ebollizione: 81…83 °C
Densità: 0,833 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001328
CAS Number: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II