2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59989-1G
OR59989-5G
OR59989-10G
OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA
14.7
EUR
APOSOR59989-1G
APOSOR59989-5G
APOSOR59989-10G
APOSOR59989-25G
2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
2-Chloro-3-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 147 °C/25mmHg Punto di fusione: 19…21 °C Densità: 1,298 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134653 CAS Number: 3970-40-9 UN: 2433 ADR: 6.1,III |