Stampa…
Isophthalaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
OR59986-25G OR59986-100G OR59986-500G
APOSOR59986-25GEA 17.6 EUR
APOSOR59986-25G APOSOR59986-100G APOSOR59986-500G
Isophthalaldehyde
Isophthalaldehyde
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 136 °C
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003372
CAS Number: 626-19-7
EINECS: 210-935-8