Stampa…
Glyoxal dimethyl acetal 60% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 0 EUR
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% in soluzione acquosa
Glyoxal dimethyl acetal
Formula: OHCCH(OCH₃)₂
Punto di ebollizione: 100…102 °C/759mmHg
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134410
CAS Number: 51673-84-8