2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉ClO₃ Punto di ebollizione: 71…75 °C/10mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02094014 CAS Number: 16024-55-8 UN: 3265 ADR: 8,II |