Stampa…
Ethyl-α-bromophenylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59981-10G OR59981-250G OR59981-50G
APOSOR59981-10GEA 161 EUR
APOSOR59981-10G APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 164 °C/30mmHg
Densità: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013536
CAS Number: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III