Stampa…
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-thiocarboxamide
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 328 EUR
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Formula: C₆H₁₁NOS
Peso molecolare: 145,22 g/mol
Punto di fusione: 162…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10700048
CAS Number: 88571-77-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III