Stampa…
3-Bromobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 40.8 EUR
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
3-Bromobenzoyl chloride
3-Bromobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di ebollizione: 247…251 °C
Densità: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000669
CAS Number: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,III