Stampa…
Fumaric acid monomethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 60.9 EUR
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Fumaric acid monomethyl ester
Fumaric acid monomethyl ester
Formula: C₅H₆O₄
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063174
CAS Number: 2756-87-8