Stampa…
Ethyl glyoxylate 50% in toluene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59968-100G OR59968-500G OR59968-25G
APOSOR59968-100GEA 58.2 EUR
APOSOR59968-100G APOSOR59968-500G APOSOR59968-25G
Ethyl glyoxylate 50% in toluene, grado tecnico
Ethyl glyoxylate
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C
Densità: 1,003 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044009
CAS Number: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II