Stampa…
Potassium thioacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium ethanethioate
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 139 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Potassium thioacetate
Potassium thioacetate
Formula: C₂H₃KOS
Peso molecolare: 114,21 g/mol
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137704
CAS Number: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III