1,1,1,3-Tetrachloropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59960-100G
OR59960-25G
APOSOR59960-100GEA
65.4
EUR
APOSOR59960-100G
APOSOR59960-25G
1,1,1,3-Tetrachloropropane 98%
1,1,1,3-Tetrachloropropane
Formula:
Cl₃CCH₂CH₂Cl Punto di ebollizione: 159 °C/760mmHg Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,47 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054655 CAS Number: 1070-78-6 EINECS: 213-981-7 UN: 1993 ADR: 3,III |