Stampa…
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-isoquinolinecarboxylate
OR59951-1G OR59951-25G OR59951-5G
APOSOR59951-1GEA 78.6 EUR
APOSOR59951-1G APOSOR59951-25G APOSOR59951-5G
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Peso molecolare: 201,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566077
CAS Number: 50458-79-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III