Stampa…
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 306 EUR
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07376007
CAS Number: 216867-32-2