Stampa…
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
OR59937-1G OR59937-5G OR59937-10G
APOSOR59937-1GEA 94.5 EUR
APOSOR59937-1G APOSOR59937-5G APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,1733 g/mol
Punto di ebollizione: 177…180 °C/12mmHg
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010442
CAS Number: 29865-90-5