Stampa…
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR59934-25G OR59934-5G
APOSOR59934-25GEA 221 EUR
APOSOR59934-25G APOSOR59934-5G
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,1852 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001292
CAS Number: 939-90-2