Stampa…
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 437 EUR
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Peso molecolare: 187,25 g/mol
Punto di fusione: 90,5…91.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06617944
CAS Number: 883291-45-0