Stampa…
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 65.4 EUR
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Formula: C₈H₉N₃
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870043
CAS Number: 41926-06-1