Stampa…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-7-azaindole
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 53.9 EUR
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di fusione: 178…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659677
CAS Number: 183208-35-7