Stampa…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: TEMPO
OR59926-100G OR59926-25G OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA 46.6 EUR
APOSOR59926-100G APOSOR59926-25G APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Formula: C₉H₁₈NO
Peso molecolare: 156,25 g/mol
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009599
CAS Number: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II