Stampa…
Neocuproina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
OR59924-100G OR59924-25G OR59924-5G
APOSOR59924-100GEA 420 EUR
APOSOR59924-100G APOSOR59924-25G APOSOR59924-5G
Neocuproina 98%
Neocuproina
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Peso molecolare: 208,26 g/mol
Punto di fusione: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004973
CAS Number: 484-11-7
EINECS: 207-601-9