Stampa…
5-Chloro-2-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 43.7 EUR
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Peso molecolare: 239,44 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368864
CAS Number: 244221-57-6