(4-Biphenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR5992-1KG
OR5992-250G
OR5992-5KG
APOSOR5992-1KGEA
154
EUR
APOSOR5992-1KG
APOSOR5992-250G
APOSOR5992-5KG
(4-Biphenyl)acetic acid 97%
(4-Biphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH Punto di fusione: 158…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004351 CAS Number: 5728-52-9 EINECS: 227-233-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |