Stampa…
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR59919-5G OR59919-100G OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA 20.5 EUR
APOSOR59919-5G APOSOR59919-100G APOSOR59919-25G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,1200 g/mol
Punto di fusione: 101…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426929
CAS Number: 34253-03-7