Stampa…
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 77 EUR
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formula: C₉H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 115…118 °C/17mmHg
Densità: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009145
CAS Number: 1462-12-0