Stampa…
2,6-Dichloro-p-benzoquinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR59912-1G OR59912-5G
APOSOR59912-1GEA 0 EUR
APOSOR59912-1G APOSOR59912-5G
2,6-Dichloro-p-benzoquinone 95%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037159
CAS Number: 697-91-6