Stampa…
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004332
CAS Number: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0