Stampa…
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 118 EUR
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₂BNO₃
Peso molecolare: 275,1500 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863907
CAS Number: 832114-07-5