Stampa…
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR59906-1G OR59906-5G
APOSOR59906-1GEA 132 EUR
APOSOR59906-1G APOSOR59906-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₂BNO₃
Peso molecolare: 275,1511 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863908
CAS Number: 400727-57-3