Stampa…
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59905-10G OR59905-50G
APOSOR59905-10GEA 135 EUR
APOSOR59905-10G APOSOR59905-50G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formula: C₁₂H₁₉O₄P
Punto di ebollizione: 136…138 °C/0,7mmHg
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015662
CAS Number: 1145-93-3