Stampa…
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 14.7 EUR
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005285
CAS Number: 2232-08-8