Stampa…
2-Bromo-5-chlorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59899-100G OR59899-25G OR59899-5G
APOSOR59899-100GEA 590 EUR
APOSOR59899-100G APOSOR59899-25G APOSOR59899-5G
2-Bromo-5-chlorophenol 97%
2-Bromo-5-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Peso molecolare: 207,45 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142870
CAS Number: 13659-23-9