Stampa…
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl malonate monoamide, Ethyl 3-amino-3-oxopropanoate
OR59898-5G OR59898-1G
APOSOR59898-5GEA 80 EUR
APOSOR59898-5G APOSOR59898-1G
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate
Formula: C₅H₉NO₃
Peso molecolare: 131,1300 g/mol
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043150
CAS Number: 7597-56-0