Stampa…
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 33.5 EUR
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃ClN₂OS
Peso molecolare: 162,5974 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00204993
CAS Number: 76874-79-8