Stampa…
Cyclopropylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59893-25G OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA 232 EUR
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Cyclopropylacetic acid
Cyclopropylacetic acid
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 189…191 °C
Densità: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041544
CAS Number: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II