Stampa…
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
OR59890-100G OR59890-25G OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA 20.5 EUR
APOSOR59890-100G APOSOR59890-25G APOSOR59890-500G
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
4-Bromo-2,6-xylenol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002314
CAS Number: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1