Stampa…
3-Formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
OR59888-25G OR59888-100G OR59888-5G
APOSOR59888-25GEA 270 EUR
APOSOR59888-25G APOSOR59888-100G APOSOR59888-5G
3-Formylbenzoic acid 95%
3-Formylbenzoic acid
Formula: C₈H₆O₃
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039575
CAS Number: 619-21-6
EINECS: 210-585-6