Stampa…
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 17.6 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Peso molecolare: 143,1637 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01760300
CAS Number: 40004-69-1