2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid Pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₀H₁₆BN₃O₂ Peso molecolare: 221,06 g/mol Punto di fusione: 209…211 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06795685 CAS Number: 402960-38-7 |