Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
OR5988-100G OR5988-500G OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA 17.6 EUR
APOSOR5988-100G APOSOR5988-500G APOSOR5988-1KG
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004347
CAS Number: 156-38-7
EINECS: 205-851-3