Stampa…
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 5-bromo-, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR59876-25G OR59876-5G OR59876-100G
APOSOR59876-25GEA 33.5 EUR
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G APOSOR59876-100G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₂H₂BrN₃S
Peso molecolare: 180,02 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464325
CAS Number: 37566-39-5