Stampa…
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59871-1G OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA 161 EUR
APOSOR59871-1G APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₃BrClNS
Punto di fusione: 119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 28948-61-0