(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5987-25G
OR5987-100G
OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA
21.9
EUR
APOSOR5987-25G
APOSOR5987-100G
APOSOR5987-500G
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Punto di fusione: 145…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004323 CAS Number: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |