Stampa…
1-Amino-2-metossietano 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxyethylamine
OR59868-100G OR59868-25G
APOSOR59868-100GEA 219 EUR
APOSOR59868-100G APOSOR59868-25G
1-Amino-2-metossietano 98%
1-Amino-2-metossietano
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,874 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008180
CAS Number: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II