Stampa…
Azetidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Azetidine HCl
OR59858-1G OR59858-25G OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA 49.5 EUR
APOSOR59858-1G APOSOR59858-25G APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Formula: C₃H₈ClN
Peso molecolare: 93,56 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191762
CAS Number: 36520-39-5