2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃Cl₃O Punto di ebollizione: 95 °C/11,2mmHg Punto di fusione: 23 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035821 CAS Number: 2905-61-5 EINECS: 220-812-0 UN: 3261 ADR: 8,III |